Documenti fondamentali
CH4026585936
ChemBridge Corporation
5-methyl-4-phenylthiophene-3-carbohydrazide
Scegli un formato
1 G
CHF 320.71
5 G
CHF 1’100.29
SKU del venditore: 3007540-1G
CHF 320.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 320.71
5 G
CHF 1’100.29
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 3007540-1G
CHF 320.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9-5-3-2-4-6-9)10(7-16-8)12(15)14-13/h2-7H,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI
KGAMHXSRDCLOAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3007540
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3007540_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)