CH4026585909
ChemBridge Corporation
2-(2-nitrophenoxy)propanohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(2-nitrophenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C9H11N3O4/c1-6(9(13)11-10)16-8-5-3-2-4-7(8)12(14)15/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13)
InChI
GCTJQQGNSJAFLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001433
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001433_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)