Documenti fondamentali
CH4017936739
ChemBridge Corporation
1-isopropyl-1H-benzimidazole-2-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-isopropyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-7H,1-2H3,(H,11,13)
InChI
BIYKMLUIQQIMGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009525
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009525_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)