Documenti fondamentali
CH4017936727
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-2,5,6-trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.29
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-2,5,6-trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12N4S/c1-4-5(2)14-9-7(4)8(13-10)11-6(3)12-9/h10H2,1-3H3,(H,11,12,13)
InChI
CMPBIWVMOPSFSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003058
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003058_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)