CH4017936545
ChemBridge Corporation
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
Scegli un formato
SKU del venditore: 3014958-1G
CHF 158.41
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3014958-1G
CHF 158.41
Iupac Name
2-(4-ethoxyphenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-9-5-3-8(4-6-9)7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI
MSJDXVNHEKXCOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014958_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)