CH4017899055
ChemBridge Corporation
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
About This Item
Iupac Name
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14-5-3-2-4-12(14)10-13-15(17)11-6-8-16(13)9-7-11/h2-5,11,13H,6-10H2,1H3
InChI
GJYGDTXXORLHBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6050031
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6050031_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)