Documenti fondamentali
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
SKU del venditore: 5587422-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 5587422-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5587422
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)