Documenti fondamentali
CH4017869151
ChemBridge Corporation
2-(butylamino)-8-quinolinol
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
SKU del venditore: 5175083-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 5175083-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(butylamino)-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-2-3-9-14-12-8-7-10-5-4-6-11(16)13(10)15-12/h4-8,16H,2-3,9H2,1H3,(H,14,15)
InChI
JEHFWPXGFVJHCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5175083
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5175083_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)