Documenti fondamentali
CH4014081318
ChemBridge Corporation
[1-(3-phenoxypropyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.34
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(3-phenoxypropyl)-1H-benzimidazol-2-yl]methanol
Inchi Code
1S/C17H18N2O2/c20-13-17-18-15-9-4-5-10-16(15)19(17)11-6-12-21-14-7-2-1-3-8-14/h1-5,7-10,20H,6,11-13H2
InChI
GDGAVKMCOIIVSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6756165
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6756165_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)