Documenti fondamentali
CH4014077954
ChemBridge Corporation
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Scegli un formato
1 G
CHF 91.95
SKU del venditore: 6584342-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.14
Numero MDL:
SKU del venditore: 6584342-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O2/c1-18-11-5-2-9(3-6-11)14(17)12-7-4-10(15)8-13(12)16/h2-8H,1H3
InChI
PUVDARQEKWTLFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6584342
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6584342_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)