CH4014065601
ChemBridge Corporation
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)thio]ethanone
Scegli un formato
SKU del venditore: 5930279-5G
CHF 189.08
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5930279-5G
CHF 189.08
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxy-2-pyrimidinyl)sulfanyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10N2O3S/c12-6(5-1-2-5)4-15-9-10-7(13)3-8(14)11-9/h3,5H,1-2,4H2,(H2,10,11,13,14)
InChI
DZNZGIVDYHUEMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5930279_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)