Documenti fondamentali
CH4005986367
ChemBridge Corporation
4-[(pyridin-2-ylthio)methyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(2-pyridinylsulfanyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c15-13(16)11-6-4-10(5-7-11)9-17-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI
WVJPZRUUOGYPAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6967867
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6967867_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)