Documenti fondamentali
CH4005959542
ChemBridge Corporation
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
Scegli un formato
1 G
CHF 91.95
SKU del venditore: 6659601-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 6659601-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-[(1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-yl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-9(2)15-11-6-4-3-5-10(11)14-12(15)13-7-8-16/h3-6,9,16H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
ALQHGOBGSFGCMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6659601
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6659601_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)