Documenti fondamentali
CH4005956450
ChemBridge Corporation
2-[(E)-2-(2-bromophenyl)vinyl]quinolin-8-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(E)-2-(2-bromophenyl)ethenyl]-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C17H12BrNO/c18-15-6-2-1-4-12(15)8-10-14-11-9-13-5-3-7-16(20)17(13)19-14/h1-11,20H/b10-8+
InChI
XFDOYOJBVKGWCY-CSKARUKUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6636382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6636382_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)