CH4005952448
ChemBridge Corporation
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Scegli un formato
SKU del venditore: 6611923-1G
CHF 91.95
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6611923-1G
CHF 91.95
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-[4-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H17N3O3S/c17-10-9-15-5-7-16(8-6-15)13-11-3-1-2-4-12(11)20(18,19)14-13/h1-4,17H,5-10H2
InChI
POOAXYKZAFOTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6611923_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)