Documenti fondamentali
CH4005847678
ChemBridge Corporation
2-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
SKU del venditore: 5566707-250MG
CHF 149.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 5566707-250MG
CHF 149.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-nitrobenzyl)oxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c16-9-12-3-1-2-4-14(12)19-10-11-5-7-13(8-6-11)15(17)18/h1-9H,10H2
InChI
AXZLBQBZZLPIMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5566707
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5566707_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)