Documenti fondamentali
B27128063209
BioBlocks, Inc.
7-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-2-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-6-9(11(14)15)4-7-2-3-8(12)5-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI
MNECBPMUKCWRSJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)