Key Documents
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C70H122N6O31
Numero CAS:
Peso molecolare:
1543.74
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900603P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3