860833P
Avanti
C6(6-azido) GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P, powder
Sinonimo/i:
D-galactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860833P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available