Documenti
860765P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/24:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-nervonoyl-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H125NO4
Peso molecolare:
996.70
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Categorie correlate
Applicazioni
Lipids research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860765P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3