860684P
Avanti
16:1 SM (d18:1/16:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-palmitoleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860684P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H77N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h17,19,30,32,37-38,42H,6-16,18,20-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b19-17-,32-30+/t37-,38+/m0/s1
OAHFTKWSJGVMTG-MBIABJCFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)