Documenti
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H89N4O10PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
945.28
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Concentrazione
1 mg/mL (860563C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Applicazioni
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions. It may also be used in the preparation of liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)