860463P
Avanti
N-C16-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860463P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/16:0)
About This Item
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860463P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860463P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860463P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3