Documenti
700308P
Avanti
Farnesyl-L-cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-L-cysteine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700308P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3