Key Documents
700242P
Avanti
Taurodehydrocholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38NNaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O)=O.[Na+]
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700242P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3