Documenti fondamentali
ATCH1F1C5966
Atlantic Research Chemicals Ltd
6-Phenoxypyridine-3-sulfonyl chloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 164.32
500 MG
CHF 204.64
SKU del venditore: SC00221-250MG
CHF 164.32
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 164.32
500 MG
CHF 204.64
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.71
Numero MDL:
SKU del venditore: SC00221-250MG
CHF 164.32
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-phenoxy-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3S/c12-17(14,15)10-6-7-11(13-8-10)16-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI
AHTIUBWJNYRYLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC00221
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC00221
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)