Documenti fondamentali
ATC456777027
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 3-Oxo-4-(thiophene-2-yl)butanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-4-(2-thienyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-2-13-10(12)7-8(11)6-9-4-3-5-14-9/h3-5H,2,6-7H2,1H3
InChI
BFMQNIQQBWPFJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00351
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)