Documenti fondamentali
ATC429238407
Atlantic Research Chemicals Ltd
(2,3-Difluorophenyl)acetyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.58
Numero MDL:
Iupac Name
(2,3-difluorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O/c9-7(12)4-5-2-1-3-6(10)8(5)11/h1-3H,4H2
InChI
PMRKUTYWOCHYCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001248
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001248
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)