ATC386059170
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,4-Dimethyl-1,6-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-one
Scegli un formato
SKU del venditore: XS100220-100MG
CHF 66.88
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: XS100220-100MG
CHF 66.88
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4-3-6(11)12-8-7(4)5(2)9-10-8/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI
UDBAEUZEHHETME-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)