Documenti fondamentali
ATC386058935
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-[4-(Benzyloxy)phenyl]hydrazine-1-carbothioamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 90.40
5 G
CHF 218.08
10 G
CHF 352.48
SKU del venditore: XS001840-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 90.40
5 G
CHF 218.08
10 G
CHF 352.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.36
Numero MDL:
SKU del venditore: XS001840-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-(benzyloxy)phenyl]hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H15N3OS/c15-17-14(19)16-12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,15H2,(H2,16,17,19)
InChI
SSEUFZMKDSZKBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)