Documenti fondamentali
ATC386058558
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.63
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H8ClF3O/c12-9(16)10(5-6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13,14)15/h1-4H,5-6H2
InChI
HGBOIQJKZPGZMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)