Documenti fondamentali
ATC386058529
Atlantic Research Chemicals Ltd
1H-Pyrrole-2-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.55
Numero MDL:
Iupac Name
1H-pyrrole-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H4ClNO/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h1-3,7H
InChI
SFGNNBCWQOIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00501
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)