ATC386058514
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Bromo-4-methoxybenzoyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: CC00192-250MG
CHF 160.96
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: CC00192-250MG
CHF 160.96
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-bromo-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI
UAAQIUYOLQEKLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)