Documenti fondamentali
ATC359510577
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-Hydrazino-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Scegli un formato
1 G
CHF 167.68
SKU del venditore: XS100201-1G
CHF 167.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 167.68
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
SKU del venditore: XS100201-1G
CHF 167.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydrazino-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8N4S/c1-4-2-12-6-5(4)9-3-10-7(6)11-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI
OYVFRPLAVKGESQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100201
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100201
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)