Documenti fondamentali
ATC359510454
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromoisonicotinamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 251.01
SKU del venditore: XS002339-250MG
CHF 251.01
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 251.01
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
SKU del venditore: XS002339-250MG
CHF 251.01
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c7-3-1-10-2-4(8)5(3)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
InChI
KXRNVFZOGBUWRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)