Documenti fondamentali
ATC359510157
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-[(4-Formylphenoxy)methyl]benzoate
Scegli un formato
50 MG
CHF 87.04
100 MG
CHF 107.20
250 MG
CHF 140.80
500 MG
CHF 174.40
1 G
CHF 241.60
2.5 G
CHF 436.48
SKU del venditore: ES001160-50MG
CHF 87.04
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 87.04
100 MG
CHF 107.20
250 MG
CHF 140.80
500 MG
CHF 174.40
1 G
CHF 241.60
2.5 G
CHF 436.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
Numero MDL:
SKU del venditore: ES001160-50MG
CHF 87.04
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-19-16(18)14-4-2-3-13(9-14)11-20-15-7-5-12(10-17)6-8-15/h2-10H,11H2,1H3
InChI
TUVRKWCXTIAMID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES001160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)