Documenti fondamentali
ATC311769059
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Scegli un formato
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 83.68
1 G
CHF 97.12
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 191.20
SKU del venditore: XS099120-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 83.68
1 G
CHF 97.12
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 191.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
SKU del venditore: XS099120-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-4-7-9-5-8(2,3)6-10-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI
QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)