Documenti fondamentali
ATC311768956
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.06
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)phenol dihydrobromide
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2BrH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H
InChI
YWZWSACJABVWJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)