Documenti fondamentali
ATC311768786
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydrazinoquinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydrazinoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
InChI
GULVDPYLWVXKGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS02802
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)