ATC311768592
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pyrazin-2-yl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
About This Item
Iupac Name
2-pyrazinyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C12H7F3N2O/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11(18)10-7-16-4-5-17-10/h1-7H
InChI
YIKMNIVMBFIGNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01115
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)