Documenti fondamentali
ATC311768564
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 87.71
5 G
CHF 150.88
SKU del venditore: XS01016-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 87.71
5 G
CHF 150.88
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.11
Numero MDL:
SKU del venditore: XS01016-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H4N4O/c6-1-3-4(5(7)10)9-2-8-3/h2H,(H2,7,10)(H,8,9)
InChI
QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01016
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS01016
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)