Documenti fondamentali
ATC311768201
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Phenoxynicotinonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 63.52
500 MG
CHF 68.90
1 G
CHF 74.27
SKU del venditore: XS002237-250MG
CHF 63.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 63.52
500 MG
CHF 68.90
1 G
CHF 74.27
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.21
Numero MDL:
SKU del venditore: XS002237-250MG
CHF 63.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O/c13-9-10-5-4-8-14-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8H
InChI
KMQFYNLYTMIJPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002237
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002237
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)