Documenti fondamentali
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
Scegli un formato
250 MG
CHF 174.40
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
SKU del venditore: XS002203-250MG
CHF 174.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 174.40
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 281.92
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.17
Numero MDL:
SKU del venditore: XS002203-250MG
CHF 174.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
InChI
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)