Documenti fondamentali
ATC311767500
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-2-8(11)7-4-3-6(10)5-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
InChI
PQDGSZQBDYECBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001186
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001186
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)