Documenti fondamentali
ATC311766746
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,5,6-Trichloro-1H-benzimidazole (as HCl salt)
Scegli un formato
250 MG
CHF 183.81
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 315.52
SKU del venditore: HA02206-250MG
CHF 183.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 183.81
500 MG
CHF 231.52
1 G
CHF 315.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.47
Numero MDL:
SKU del venditore: HA02206-250MG
CHF 183.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5,6-trichloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H3Cl3N2/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H,11,12)
InChI
SUQYOUJCBGMSLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA02206
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)