Documenti fondamentali
ATC311766596
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.99
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrN4/c6-5-9-3(1-7)4(2-8)10-5/h(H,9,10)
InChI
WMPWSWMSTJAAPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)