Documenti fondamentali
ATC311766466
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 164.32
500 MG
CHF 191.20
SKU del venditore: HA00240-250MG
CHF 164.32
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 164.32
500 MG
CHF 191.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273
Numero MDL:
SKU del venditore: HA00240-250MG
CHF 164.32
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChI
AXIRKFLGSOEBGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)