Documenti fondamentali
ATC311765992
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)11-6-9-5-10(14)4-3-8(9)7-13-11/h3-5,11,13-14H,2,6-7H2,1H3
InChI
GVLQCKKJTOBRSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES02703
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES02703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)