Documenti fondamentali
ATC311765665
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 5-Amino-2-methoxybenzoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 90.40
5 G
CHF 227.49
SKU del venditore: ES00141-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 70.24
500 MG
CHF 76.96
1 G
CHF 90.40
5 G
CHF 227.49
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
SKU del venditore: ES00141-250MG
CHF 70.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
PSCXCIPPRCFAAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)