Documenti fondamentali
ATC311765551
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClO3/c7-6(9)4-1-2-5(8)10-3-4/h1-3H
InChI
SFSCMSZFSVPPOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)